Documentos
T0440
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinônimo(s):
TMB
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
product name
Sistema de substrato líquido de 3,3′,5,5′-tetrametil-benzidina (TMB) para ELISA, peroxidase substrate
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O substrato TMB é um substrato cromogênico para peroxidase de rábano (HRP).
Aplicação
O substrato TMB é usado nos procedimentos ELISA que utilizam conjugados de peroxidase de rábano. O substrato TMB desenvolve um produto de reação solúvel azul que pode ser lido em 370 ou 655 nm. A reação pode ser interrompida com ácido, formando um produto de reação amarelo que possibilita medição precisa de intensidade em 450 nm.
Como usar o substrato TMB:
  • Nosso substrato TMB é fornecido como um substrato de peroxidase pronto para uso contendo TMB em um tampão levemente ácido. Antes da reação com peroxidase, o substrato deve ser uma solução de coloração incolor a verde azulado claro. O sistema de substrato desenvolve um produto de reação azul ao reagir com a peroxidase.
  • Após atingir o ponto final do seu ensaio com a adição de ácido, meça a intensidade do substrato TMB em 450 nm.
  • Nosso substrato TMB é recomendado para procedimentos de ELISA (micropoços) e foi usado em vários ensaios como substrato para conjugado de anticorpo de peroxidase de rábano para detecção de glicoproteína do vírus hendra, tetracosactídeo, sIgA e armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs).
  • O sistema de substrato líquido de 3,3′,5,5′-tetrametil-benzidina (TMB) não é recomendado para aplicações de membrana. Como o substrato TMB gera um produto de reação solúvel, ele não é recomendado para histoquímica ou blotting.
Observação: o substrato TMB é sensível à luz e deve ser mantido ao abrigo da luz solar direta ou fontes de UV.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Myeloid-specific deletion of peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) mitigates atherosclerosis.
Liu Y, et al.
Frontiers in immunology, 9(4), 1680-1680 (2018)
Denise Traxler et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 473, 127-132 (2017-08-29)
Heat shock proteins (HSPs) represent intracellular mechanisms of stress response. Clinical implications of their (systemic) expression in patients with chronic heart failure (HF) remain inconclusive. In outpatients with chronic stable HF plasma HSP27 levels were measured using ELISA. Patients were
Spontaneous and tetracosactide-induced anti-ACTH antibodies in man
Gan EH, et al.
Clinical Endocrinology, 84(4), 489-495 (2016)
Young Children Display Diurnal Patterns of Salivary IgA and Alpha-Amylase Expression Which Are Independent of Food Intake and Demographic Factors
Lim PW, et al.
BioMed Research International, 2019 (2019)
Marco Maccarini et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(38), 9988-9996 (2017-08-29)
OprF has a central role in Pseudomonas aeruginosa virulence and thus provides a putative target for either vaccines or antibiotic cofactors that could overcome the bacterium's natural resistance to antibiotics. Here we describe a procedure to optimize the production of