Documentos Principais
M3148
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoetanol
for molecular biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
773648
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.69 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
99% (GC/titration)
Formulário
liquid
Lim. expl.
18 %
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
14.3 M (pure liquid)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
157 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1 mL/mL
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O BME é adequado para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da eletroforese em gel de poliacrilamida, e costuma ser incluído no tampão de amostra para SDS-PAGE a uma concentração de 5%. A clivagem intermolecular (entre subunidades) das ligações dissulfeto possibilita a separação independente das subunidades de uma proteína por SDS-PAGE. A clivagem intramolecular (dentro da subunidade) das ligações dissulfeto permite que as subunidades fiquem completamente desnaturadas, de tal forma que cada peptídeo migre conforme o comprimento da sua cadeia, sem influência da estrutura secundária.
Reducing agent
β-mercaptoethanol or 2-mercaptoethanol has been used:
  • as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 medium to culture DT40 cells (chicken B cell line)
  • to lyse NuLi-1 (Normal Lung, University of Iowa-1) cells
  • to trypsinize mouse embryonic stem cells
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Reduced Innate Immune Response to a Staphylococcus aureus Small Colony Variant Compared to Its Wild-Type Parent Strain
Judy J
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 6, 187-187 (2016)
A subset of platinum-containing chemotherapeutic agents kills cells by inducing ribosome biogenesis stress
Peter M Bruno
Nature Medicine, 23 (2017)
Kotaro Fujii et al.
Nature communications, 8, 14443-14443 (2017-02-15)
The degree and dynamics of translational control during mammalian development remain poorly understood. Here we monitored translation of the mammalian genome as cells become specified and organize into tissues in vivo. This identified unexpected and pervasive translational regulation of most
Yasunari Seita et al.
Biology of reproduction, 100(6), 1440-1452 (2019-03-15)
Nonhuman primates (NHPs) are considered to be the most valuable models for human transgenic (Tg) research into disease because human pathology is more closely recapitulated in NHPs than rodents. Previous studies have reported the generation of Tg NHPs that ubiquitously
Manching Ku et al.
PLoS genetics, 4(10), e1000242-e1000242 (2008-11-01)
In embryonic stem (ES) cells, bivalent chromatin domains with overlapping repressive (H3 lysine 27 tri-methylation) and activating (H3 lysine 4 tri-methylation) histone modifications mark the promoters of more than 2,000 genes. To gain insight into the structure and function of
Protocolos
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
Protocolo do ensaio de MTT para medir a viabilidade e proliferação celular, bem como a citotoxicidade. Instruções para o preparo do reagente MTT e exemplos de aplicações.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.