A7250
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
LNAC, NAC
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-L-cysteine, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
grau
Sigma Grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
106-108 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL (with heating)
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
chave InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.