Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
20 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 236,00 |
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
R$ 236,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarshipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?