Merck
Pular para
90337
Trietilamina
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
N,N-Dietiletanamina
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 mL
Previsão de entrega em29 de outubro de 2026deCajamar
R$ 863,00
25 mL
Previsão de entrega em29 de outubro de 2026deCajamar
R$ 4.243,00
100 mL
Previsão de entrega em29 de outubro de 2026deCajamar
R$ 13.142,00
R$ 11.170,70
Sobre este item
Fórmula linear:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
R$ 863,00
Previsão de entrega em29 de outubro de 2026Detalhes
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surface-grafted macromolecular nanowires with pedant fluorescein chromophores by dense non-aggregated nanoarchitectonics as versatile photoactive platforms.: This research demonstrates the use of triethylamine in the synthesis of surface-grafted macromolecular nanowires with fluorescein chromophores, presenting their applications as versatile photoactive platforms in biochemistry and materials science (Kuciel et al., 2024).
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
W42460190335TX1200
Trietilamina for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90337
Trietilamina
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
W424601
Trietilamina
Trietilamina BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90335
Trietilamina
Triethylamine
Supelco
TX1200
Triethylamine
description
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
description
≥99.5%
description
BioUltra, ≥99.5% (GC)
description
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
300, 200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
shelf life
42 mo.
shelf life
5 yr
shelf life
36 mo.
shelf life
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietilamina
Palavra de aviso
Danger
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de inflamação (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
-11 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review