Documentos Principais
COEDTAF-RO
Roche
cOmplete, Coquetel inibidor de proteases, sem EDTA
Tablets provided in glass vials
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Formulário:
tablet
solubilidade:
aqueous buffer: soluble
temperatura de armazenamento:
2-8°C
Formulário
tablet
embalagem
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
fabricante/nome comercial
Roche
solubilidade
aqueous buffer: soluble
Absorção
0.08 at 280 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Os comprimidos de inibidor de proteases, livre de EDTA, cOmplete, inibem um amplo espectro de serina- e cisteína-proteases. Diferentemente dos outros comprimidos cOmplete, eles não têm EDTA, o que significa que a estabilidade e a função das proteínas dependentes de metais permanece inalterada. A purificação por afinidade das proteínas de fusão com marcador poli(histidina) usando IMAC (cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados) também é facilitada (sem necessidade de diálise).
Devido à composição otimizada dos comprimidos, eles apresentam excelente inibição de serina- e cisteína-proteases, além de serem bem adequados à proteção de proteínas isoladas de tecidos animais, vegetais, levedura e bactérias. Os comprimidos cOmplete, sem EDTA, contêm inibidores irreversíveis e reversíveis de proteases. Metaloproteases e proteases aspárticas não são inibidas.
Os comprimidos cOmplete, sem EDTA, são idênticos aos comprimidos cOmplete; a única diferença sendo que não são incluídos EDTA e outros agentes quelantes (p.ex., EGTA).
Especificidade
Inibe proteases de serina e proteases de cisteína. Não inibe metaloproteases.
Aplicação
O cOmplete, sem EDTA, é usado para inibição de serina- e cisteína-proteases em extratos de células bacterianas, de levedura, vegetais e animais.
Os comprimidos cOmplete, sem EDTA, são usados para inibição de atividade proteolítica em volumes grandes (de até 50 ml), nos quais o EDTA pode interferir na estabilidade proteica (p.ex.,, proteínas contendo metais) ou ensaios subsequentes. Como o EDTA interfere com a IMAC (cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados), o cOmplete, sem EDTA, é usado preferivelmente no processo de isolamento de proteínas de fusão com marcador poli(histidina).
Se for necessário inibir a atividade proteolítica em volumes menores (de até 10 ml), recomendamos usar o cOmplete, Mini, sem EDTA.
O coquetel inibidor de proteases, sem EDTA, cOmplete foi usado como um componente de
  • tampão de lise de imunoprecipitação (IPLS) para lise de células renais embrionárias humanas 293 (células HEK293T) para coprecipitação de glutationa
  • tampão de ensaio de radioimunoprecipitação (RIPA) para lise de células para western blot
  • tampão A para lise de células bacterianas
O coquetel inibidor de proteases, sem EDTA, cOmplete foi usado como um componente de tampão de lise para ensaio de radioimunoprecipitação (RIPA) para ressuspensão de células de ovário de hamster chinês (CHO). Ele também foi usado como um componente de tampão de ressuspensão de células de câncer colorretal HCT116.
Características e benefícios
Use os comprimidos de inibidor de proteases cOmplete para proteger suas proteínas contra uma ampla variedade de proteases. Em poucos minutos, a atividade proteolítica não inibida pode degradar as proteínas que você passou dias isolando. Cada um desses comprimidos solúveis em água práticos contém uma mistura de inibidores de proteases que inibe a atividade proteolítica da maioria dos tipos celulares, inclusive animais, vegetais, de leveduras e bacterianos. Não é necessário pesar ou medir, o que garante resultados consistentes.
  • Fáceis de usar: Basta colocar um comprimido de dissolução rápida dentro do seu tampão.
  • Proteção completa: Proteja instantaneamente as suas proteínas contra diversas proteases.
  • Flexível: Protege proteínas em extratos de quase todos os tecidos ou células, inclusive animais, vegetais, de leveduras, bacterianos ou fúngicos.
  • Seguros: Escolha inibidores não tóxicos que não oferecem risco a você ou àqueles ao seu redor.
Componentes
Mistura patenteada de vários inibidores de proteases com ampla especificidade inibitória.
Qualidade
Testado quando ao desempenho em extrato de pâncreas.
forma física
Comprimidos em frascos de vidro
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 1 comprimido por 50 ml de solução de extração
Solução de trabalho: Preparo da solução de trabalho
Um comprimido inibidor de proteases, sem EDTA, cOmplete é suficiente para a inibição da atividade proteolítica em 50 ml de solução de extração. Quando há atividade proteolítica muito alta, um comprimido deve ser usado para cada 25 ml de tampão de extração. Os comprimidos podem ser adicionados diretamente ao meio de extração. Alternativamente, uma solução-estoque (conc. 25 X) pode ser preparada.
Preparo da solução-estoque (conc. 25X)
Dissolva um comprimido cOmplete sem EDTA em 2 ml de água destilada ou em 2 ml de tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A solução estoque pode ser armazenada a 2 ºC a 8 °C por 1 ao 2 semanas, ou pelo menos 12 semanas a -15 ºC a -25 °C.
Reconstituição
Solúvel em tampões aquosos ou adicione diretamente no meio de extração. Alternativamente, prepare uma solução estoque 25x em 2 ml de água ou de tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0. A solução-estoque é estável por 1-2 semanas a 2 ºC a 8  C ou por pelo menos 12 semanas a -15 ºC a -25 °C; pode ser usada em soluções contendo tiol a 15 ºC a 25 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
cOmplete is a trademark of Roche
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nucleocytoplasmic shuttling of FTO does not affect starvation-induced autophagy
Aas A, et al.
Testing, 12(3), e0168182-e0168182 (2017)
Xin Wang et al.
Molecular pharmacology, 85(6), 932-945 (2014-04-10)
b-AP15 [(3E,5E)-3,5-bis[(4-nitrophenyl)methylidene]-1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-one] is a small molecule inhibitor of the ubiquitin specific peptidase (USP) 14/ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (UCH) L5 deubiquitinases of the 19S proteasome that shows antitumor activity in a number of tumor models, including multiple myeloma. b-AP15 contains an α,β-unsaturated
Application of the Bradford Assay for Cell Lysis Quantification: Residual Protein Content in Cell Culture Supernatants
Sissolak B, et al.
Biotechnology Journal, 1800714-1800714 (2019)
The human 18S rRNA m6A methyltransferase METTL5 is stabilized by TRMT112
van Tran N, et al.
Nucleic Acids Research (2019)
Xin Ee Yong et al.
RNA biology, 18(5), 718-731 (2021-01-08)
The capsid protein of dengue virus strain 2 (DENV2C) promotes nucleic acid structural rearrangements using chaperone activity. However, the role of DENV2C during the interaction of RNA elements in the conserved 5' untranslated region (5'UTR) to the 3' untranslated region
Protocolos
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.