11836170001
Roche
Coquetel inibidor de proteases, sem EDTA cOmplete™, Mini
Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Sinônimo(s):
cocktail inibidor de proteases, inibidor de proteases, inibidor de proteases roche
About This Item
Produtos recomendados
forma
tablet
uso
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
embalagem
vial of 25 tablets
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
aqueous buffer: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Devido à composição otimizada dos comprimidos, eles apresentam excelente inibição de serina- e cisteína-proteases, além de serem bem adequados à proteção de proteínas isoladas de tecidos animais, vegetais, leveduras e bactérias. Os comprimidos cOmplete, Mini, sem EDTA, contêm inibidores irreversíveis e reversíveis de proteases. Metaloproteases e proteases aspárticas não são inibidas.
Os comprimidos cOmplete, Mini, sem EDTA, são idênticos aos comprimidos cOmplete Mini. A única diferença é que não são incluídos EDTA e outros agentes quelantes ( EGTA).
Especificidade
Aplicação
Os comprimidos cOmplete, Mini, sem EDTA, são usados para inibição de atividade proteolítica em volumes pequenos (de até 10 ml), nos quais o EDTA pode interferir na estabilidade proteica (p. ex.,, proteínas contendo metais) ou ensaios subsequentes. Como o EDTA interfere com a IMAC (cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados), o cOmplete, Mini, sem EDTA, é usado preferivelmente no processo de isolamento de proteínas de fusão com marcador poli(histidina).
Se for necessário inibir a atividade proteolítica em um volume grande (de até 50 ml), recomendamos usar o cOmplete, sem EDTA.
- tampão de ressuspensão para preparo de lisados nucleares de linhagens celulares de câncer de próstata para imunoprecipitação de cromatina e RNA
- Tampão de ressuspensão para extração de proteínas de neuroesferas para análise de western blot
- tampão de homogeneização para extração de proteínas de amostras de ventrículo esquerdo de ratos e tampão de imunoprecipitação para células renais embrionárias 293 humanas (HEK293).
Características e benefícios
- Fáceis de usar: Basta colocar um comprimido de dissolução rápida dentro do seu tampão.
- Seguros: Escolha inibidores não tóxicos que não oferecem risco a você ou àqueles ao seu redor.
- Proteção completa: Proteja instantaneamente as suas proteínas contra diversas proteases.
- Flexível: Protege proteínas em extratos de quase todos os tecidos ou células, inclusive animais, vegetais, de leveduras, bacterianos ou fúngicos.
Componentes
Qualidade
forma física
Nota de preparo
Solução de trabalho: Preparo da solução de trabalho:
Um comprimido cOmplete Mini sem EDTA é suficiente para a inibição da atividade proteolítica em 10 ml de solução de extração. Quando há atividade proteolítica muito alta, um comprimido deve ser usado para cada 7 ml de tampão de extração. Os comprimidos podem ser adicionados diretamente ao meio de extração. Alternativamente, uma solução-estoque (conc. 7X) pode ser preparada.
Solução-estoque (conc. 7X):
Dissolva um comprimido cOmplete Mini sem EDTA em 1,5 ml de água destilada ou em 1,5 ml de tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A solução estoque pode ser armazenada a 2 ºC a 8 °C por 1 a 2 semanas, ou pelo menos 12 semanas a -15 ºC a -25 °C.
Reconstituição
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protocolos
Dissolve one tablet in 10 ml aqueous buffer or water. If high proteolytic activity is present, dissolve one tablet in 7 ml buffer.
Conteúdo relacionado
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo técnicas de solubilização em detergente, lise por congelamento e descongelamento, choque osmótico, sonicação, lise celular enzimática e ruptura mecânica, como Dounce, Polytron e homogeneização com almofariz e pilão.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.