The conversion for Insulin is 1 uU/mL = 35 pg/mL.
EZHI
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Insulin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Insulin ELISA, This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 76-103%
linearity: 96-112%
standard curve range: 2-200 μU/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Os clientes também visualizaram
-
What is the conversion rate for Insulin from uU/mL to pg/mL?
1 answer-