Documentos
EZHIASF
Millipore
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent; animal serum free
Sinônimo(s):
Insulin
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Human Insulin ELISA, animal serum free, This Human Insulin ELISA, animal serum free is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-128%
linearity: 73-100%
sensitivity: 0.73 μU/mL
standard curve range: 2-200 μU/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This unique Human Insulin Elisa kit is animal serum free–the monoclonal antibodies are harvested from clones grown in culture medium devoid of any animal protein.
Especificidade
No Cross-reactivity with Human Pro-insulin or Human C-peptide
Aplicação
3.5 hour assay, room temperature, 20 µL sample volume
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Used to detect/quantify: Insulin
Exoneração de responsabilidade
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials