Selecione um tamanho
R$ 3.893,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.893,00
Produtos recomendados
reatividade de espécies
porcine
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 μIU/mL
standard curve range: 4.69 μIU/ml-300 μIU/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Porcine ... INS(397415)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Human insulin is made up of 51 amino acids. It consists of two peptide chains, 21 amino acids make up A-chain and chain B contains 31 amino acids. The two chains are linked together by a disulfide bond, to form a classical insulin fold with three α helices, chain A having two and one in chain B.[5]
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?