Documentos
5.89570
Sigma-Aldrich
Tetra-hidrofurano
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
product name
Tetra-hidrofurano, ≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
temperatura de autoignição
610 °F
contém
250 ppm BHT as inhibitor
Lim. expl.
1.8-11.8 %
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pb
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup