108014
Benzyl ether
98%
Sinônimo(s):
Dibenzyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
pb
298 °C (lit.)
pf
1.5-3.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzyl ether is a plasticizer for nitrocellulose and a solvent in perfumery.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.