233155
Cleland′s Reagent
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations. Oxidized dithiothreitol: ≤0.5%.
Sinônimo(s):
Cleland’s Reagent, DTT, Dithiothreitol, Dithiothreitol, DTT
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
water: 30 mg/mL
ethanol: soluble
traços de cátion
heavy metals: ≤1 ppm
heavy metals: <1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cyclic nucleotide phosphodiesterase in Dictyostelium discoideum: interconversion of two enzyme forms.: Discusses the role of Cleland′s Reagent in differentiating forms of cyclic nucleotide phosphodiesterase, showcasing its utility in enzymatic studies and its broader implications in biochemistry research (Chassy BM, 1972).
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lauriault, V.V.M., and O′Brien, P.J. 1991. Mol. Pharmacol.40, 125.
Klonne, D.R., and Johnson, D.R. 1988. Toxicol. Lett.42, 199.
Zahler, W.L., and Cleland, W.W. 1968. J. Biol. Chem.243, 716.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2