D3511
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane
≥99%
Sinônimo(s):
trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, Oxidized DTT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
130-132 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ligação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3