The presence of DTT in 560000 may be inhibiting signal detection by quenching the fluorescence reading from PCR. It is advisable to remove DTT before conducting PCR analysis.
560000
Sputolysin® Reagent
Intended for the isolation of epithelial cells, pathogenic or saprophytic bacteria, fungi, and yeasts from sputum.
descrição
RTECS - EK1610000
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Shah, R.R. and Dye, W.E. 1966. Am. Rev. Respir. Dis.94, 454.
Dixon, J.M.S. and Miller, D.C. 1965 (November). Lancet p. 1046.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
May, J.R. 1953 (September). Lancet p. 535.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
-
Is there any significant interference in the signal after using 560000 for sample preparation and PCR analysis?
1 answer-