220551
Chloramphenicol
Chloramphenicol, CAS 56-75-7, is a synthetic bacteriostatic antibiotic that inhibits the translation of RNA by blocking the peptidyltransferase reaction on ribosomes.
Sinônimo(s):
Chloramphenicol
Ensaio
≥97% (by Assay)
forma
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
gray to off-white
solubilidade
water: 2.5 mg/mL
methanol: 35 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)
chave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
trasnslation of RNA
Outras notas
Lu, J., and Jiang, C. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 12.
Saltarelli, M.J., et al. 1993. Virol.197, 35.
Holt, J.T. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.660, 88.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, NY, p. 1.6, A.6.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.