C3175
Chloramphenicol-Water Soluble
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Chloramphenicol, Chlornitromycin, Chlorocid, Chloromycetin, Cloramfenicol, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, Chloromycetin, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]aceta, Kloramfenikol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Chloramphenicol-Water Soluble, powder, BioReagent, suitable for cell culture
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 50-500 mg/mL (stock solution)
PBS: 50-500 mg/mL (stock solution)
other salt solutions: not recommended
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a supplement in Luria-Bertani (LB) medium to culture Escherichia coli
- as a supplement in LB agar to culture Citrobacter rodentium
- to culture Toxoplasma gondii
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic