Documentos Principais
C1200000
Cloranfenicol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-()-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-α-(hidroximetil)-4-nitrofenetil]acetamida, D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetamida, D-(−)-treo-2-dicloroacetamido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, Cloromicetina
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
323.13
Beilstein:
2225532
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chloramphenicol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
149-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Chloramphenicol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O cloranfenicol inibe a síntese de proteína bacteriana através do bloqueio da etapa de peptidil transferase, ligando-se à subunidade ribossômica 50S e impedindo a fixação de aminoacil-tRNA ao ribossomo. Ele também inibe a síntese de proteína mitocondrial e de cloroplasto e a formação ribossômica de (p)ppGpp, descomprimindo a transcrição de rRNA.
Modo de resistência: O uso da cloranfenicol acetiltransferase acetila e inativa o produto.
Espectro da ação antimicrobiana: Este é um antibiótico de amplo espectro contra bactérias gram positivas e gram negativas e é usado principalmente para fins oftálmicos e veterinários.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Reserpine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0200000
Reserpine
Fosfomycin calcium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000782
Fosfomycin calcium
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Uwe Richter et al.
Current biology : CB, 23(6), 535-541 (2013-03-05)
Proliferating cells require coordinated gene expression between the nucleus and mitochondria in order to divide, ensuring sufficient organelle number in daughter cells [1]. However, the machinery and mechanisms whereby proliferating cells monitor mitochondria and coordinate organelle biosynthesis remain poorly understood.
Anthony J Brzoska et al.
PloS one, 8(2), e56090-e56090 (2013-02-15)
Members of the genus Acinetobacter have been the focus recent attention due to both their clinical significance and application to molecular biology. The soil commensal bacterium Acinetobacter baylyi ADP1 has been proposed as a model system for molecular and genetic
Carryn Chetty et al.
PloS one, 9(5), e96268-e96268 (2014-05-07)
Two key events, namely adhesion and invasion, are pivotal to the occurrence of metastasis. Importantly, the 37 kDa/67 kDa laminin receptor (LRP/LR) has been implicated in enhancing these two events thus facilitating cancer progression. In the current study, the role
Radha Krishnakumar et al.
Nucleic acids research, 42(14), e111-e111 (2014-06-11)
Toward achieving rapid and large scale genome modification directly in a target organism, we have developed a new genome engineering strategy that uses a combination of bioinformatics aided design, large synthetic DNA and site-specific recombinases. Using Cre recombinase we swapped