126741
Alcalase® Enzyme, Bacillus licheniformis
Sinônimo(s):
Protease from Bacillus licheniformis, subtilisin A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus licheniformis
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥0.75 Anson units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
dark brown
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2