while using this enzyme for digestion of antibody it degraded the 60% of antibody probably due to presence of some other proteases in the prep. i was expecting a selective cleavage of antibody to generate Fabs.
P4762
Papain from papaya latex
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
Papainase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
papaya (latex)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
23.4 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to digest carotid artery smooth muscle cells[2]
- in dissecting solutions
- to produce Fab fragments of antibodies[3]
- for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues[4][5]
- in the enzyme cocktail for dissociating human fetal retinal tissue[6]
- to digest chondrocytes/scaffold cultures for total DNA quantification for cell proliferation[7]
- as a supplement in neurobasal medium to produce retinal cell suspensions[8]
Ações bioquímicas/fisiológicas
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
- The pH optimum is 6.0-7.0
- Papain hydrolyzes esters and amides
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.