76216
Papain from Carica papaya
solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
papaya
Nível de qualidade
Formulário
solution
atividade específica
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
peso molecular
Mr ~23000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
cor
light brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?