Currently, there are no Bromelain products tested with casein and reported in CDU.
B5144
Bromelain from pineapple stem
≥4 units/mg protein, (chromatography purified)
Selecione um tamanho
R$ 3.102,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.102,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
(chromatography purified)
≥4 units/mg protein
composição
Protein, 30-50% biuret
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Good day! I would like to ask if do you have a Bromelain Powder in CDU? We would like to purchase for our research regarding bromelain enzyme.
1 answer-