1.14563
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste celular COD, photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
nitrate
faixa de medição
0.5-25.0 mg/L (NO3-N)
2.2-110.7 mg/L (NO3-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (2,6-Dimethylphenol)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O método corresponde à ISO 23696-1, uma norma que padroniza o uso deste "método de tubo vedado em pequena escala" para este importante parâmetro. O método também é análogo a DIN 38405-9.
Este teste em cubetas de nitrato Spectroquant® possibilita a quantificação precisa de nitrato em amostras de água. O nitrato é um nutriente essencial necessário para o crescimento de animais e plantas. Contudo, níveis elevados de nitrato podem ser um risco à saúde, especialmente para gestantes e bebês. Portanto, os níveis de nitrato em fontes de água são regulados em vários países.
Outros campos de aplicação são a análise de alimentos & bebidas (p.ex., proteína de soro de leite) e de amostras ambientais e agrícolas (p.ex., solo).
Os testes em cubetas Spectroquant® contêm cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para fazer a análise segundo o folheto de instruções incluído.
Todos os testes em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento fácil do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Um procedimento passo a passo para a determinação fotométrica de nitrato em efluentes usando os kits de teste Spectroquant® e o fotômetro para uma análise precisa e quantitativa.
Protocolos
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.