Documentos
1.10092
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
individually sealed, 10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrate Test, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
nitrate
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
faixa de medição
10-500 mg/L (NO3-)
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Method: colorimetric with test strips (individually sealed ) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant®
The nitrate test can be used for monitoring of drinking water, process water and wastewater, as well as aquarium water where limits can quickly be exceeded. It can also be used for determine nitrate in food e.g. potatoes.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6