Documentos Principais
1.01758
Supelco
Teste em cubetas de capacidade ácida para pH 4,3 (alcalinidade total)
photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 120 tests
classe(s) funcional(is) do analito
acid capacity
faixa de medição
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3)
20-400 mg/L (CaCO3)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Indicator)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A capacidade ácida ou dureza/alcalinidade total do carbonato refere-se à capacidade de tamponamento de uma solução contra acidificação. Ela depende da concentração de hidrocarbonatos e carbonatos. Esses reagem no teste com um indicador, formando uma cor azul que é determinada fotometricamente.Os testes celulares Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1