Documentos Principais
1.08219
SAFC
Cloridrato de tris(hidroximetil)aminometano
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloridrato de Trizma®, Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 1.822,00
R$ 1.822,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 1.822,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
214-684-5
R$ 1.822,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
pressão de vapor
<1 Pa ( 50 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
pf
150.7 °C
solubilidade
soluble 561 g/L
densidade
1.28 g/cm3 at 20.2 °C
aplicação(ões)
parenterals
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o produto químico certo que corresponda às suas necessidades de fabricação de produtos farmacêuticos e biofarmacêuticos bem como às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com nosso conhecimento especializado em aplicações e nosso conhecimento em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.Como parte de nosso Programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para fabricação de produtos farmacêuticos e biofarmacêuticos suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com Dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
A qualidade dos tampões é vital para o sucesso dos processos biofarmacêuticos, porque os tampões são indispensáveis em quase todas as etapas da produção.
Nosso amplo portfólio de materiais tampão fabricados sob controles adequados é adaptado às suas necessidades. Variando de graus sem GMP para aplicações de baixo risco a GMP IPEC-PQG para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Outras notas
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o cloridrato de tris(hidroximetil)aminometano Emprove® Expert é adequado para as necessidades de fabricação de produtos biofarmacêuticos.
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7