Merck
Pular para
1.42002
Cloreto de cálcio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 509
Sinônimo(s):
Dicloreto de cálcio
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
EC Index Number:
233-140-8
E Number:
E509
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Application
O cloreto de cálcio di-hidratado é um sal mineral normalmente usado com um agente tamponante em formulações farmacêuticas. Além disso, o cloreto de cálcio di-hidratado também pode servir como agente formador de complexação, acentuador de sabor e estabilizante para alimentos e bebidas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
1.024651.018671.72580
Cloreto de cálcio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 509
SAFC
1.42002
Cloreto de cálcio
Cloreto de cálcio EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.02465
Cloreto de cálcio
Cloreto de cálcio crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509
SAFC
1.01867
Cloreto de cálcio
Cloreto de cálcio extra pure, for table water, FCC, E 509
SAFC
1.72580
Cloreto de cálcio
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
JP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
solid
form
solid
form
crystalline, solid
form
solid
solubility
soluble
solubility
soluble
solubility
-
solubility
1280 g/L
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® API
product line
-
product line
-
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloreto de cálcio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Baixar Dossiers
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.