1.06049
Diclorometano
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
DCM, cloreto de metileno, dicloreto de metileno, Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidade
20 g/L
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash