Documentos Principais
1.07022
Supelco
2-propanol
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-661-7
NACRES:
NB.21
grau:
ACS reagent
Ensaio:
≥99.5% (GC)
p.e.:
82 °C (lit.)
pressão de vapor:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome do produto
2-propanol, for analysis EMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
potência
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezas
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A EMD Millipore oferece os solventes de grau EMPARTA para tarefas de rotina em laboratórios de análise. Os solventes de grau EMPARTA oferecem menos parâmetros de teste que o EMSURE, mas ainda são de alta qualidade. Os solventes EMPARTA atendem aos requisitos da ACS, o que significa que são ideais para uma ampla variedade de aplicações analíticas.
Embalagem
1.07022.2521: 2,5 l, quantidade mínima de pedidos: 4
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Solubilidade em água: em conformidade
Ácido titulável: ≤ 0,0001 meq/g
Base titulável: ≤ 0,0001 meq/g
Compostos carbonila (como CO): ≤ 0,002%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,2%
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
2-propanol for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-propanol
2-propanol ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
190764
2-propanol
2-propanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00998
2-propanol
2-propanol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
59300
2-propanol
2-propanol ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-propanol
2-propanol Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
109827
2-propanol
2-propanol natural, ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W292912
2-propanol
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.