Merck
2-propanol
Solvente 2-propanol
Sinônimos: 
álcool sec-propílico, IPA, isopropanol, álcool isopropílico
Fórmula linear: 
(CH3)2CHOH
Peso molecular: 
60,10
Número CAS: 
67-63-0
Nº. Beilstein: 
635639
Nº. CE: 
200-661-7
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 38
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 38
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 38 resultados
Página 1 de 2
Página 1 de 2
O 2-propanol é um álcool secundário, também conhecido como isopropanol, álcool isopropílico ou álcool sec-propílico. É um solvente orgânico polar, transparente e incolor, com um odor suave. O 2-propanol é miscível com água, solventes orgânicos e várias substâncias polares e não polares, o que o torna um solvente versátil com uma ampla faixa de solubilidade. É amplamente utilizado como solvente em reações químicas, extrações e técnicas de cromatografia. Em aplicações industriais, é usado em anticongelantes, óleos de secagem rápida e tintas de secagem rápida. Além disso, é usado como solvente para gomas, goma-laca e óleos essenciais, e pode ser usado como substituto de combustível em várias células de combustível. Na biologia molecular, o 2-propanol é usado como biorreagente para precipitação de DNA e RNA de tecidos de mamíferos.
O 2-propanol é usado como fase móvel na cromatografia de troca iônica, bem como na cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) e na cromatografia líquida de alto desempenho-espectrometria de massa (HPLC-MS) para a separação de matrizes biológicas e outros compostos. Ele também pode ser usado como precursor na preparação de metil isobutil cetona e para a análise de impurezas orgânicas voláteis.
2-propanol em química analítica
2-propanol em HPLC 
O isopropanol é usado como um componente da fase móvel na separação por HPLC. Ele pode ser combinado com outros solventes para obter condições cromatográficas específicas.
2-propanol em cromatografia gasosa 
O isopropanol é usado para dissolver ou diluir amostras antes da injeção em um sistema de cromatografia gasosa. Ele também pode ser utilizado como reagente em reações de derivatização antes da análise de cromatografia gasosa.
2-propanol em cromatografia preparativa
A cromatografia preparativa é uma técnica usada para a separação e a purificação de grandes quantidades de compostos. O isopropanol é usado como um componente na composição da fase móvel e para carregar uma amostra na coluna de cromatografia preparativa.
2-propanol de grau gradiente para cromatografia líquida
O isopropanol é frequentemente usado em métodos de eluição de gradiente, em que a composição da fase móvel muda com o tempo. Ao empregar um gradiente de isopropanol em combinação com outros solventes, é possível obter separações eficazes de misturas complexas contendo analito com polaridades variadas.
2-propanol como padrão de referência
O isopropanol é usado como um padrão secundário farmacêutico na determinação de solventes voláteis em formulações de ervas por cromatografia gasosa. O padrão de referência USP de 2-propanol é usado em testes e ensaios de qualidade especificados. Além disso, o isopropanol serve como padrão para analisar o tabaco.
2-propanol deuterado
O 2-propanol-d8 é um derivado deuterado do isopropanol e é usado na preparação do 2-iodopropano-d7. Ele também serve como solvente para avaliar as constantes de decaimento de tripleto, a vida útil de tripleto e as constantes de taxa de fotorredução da benzofenona.
2-propanol isotópico/rotulado
O 2-propanol marcado (2-propanol-1,3-13C2) pode ser usado em técnicas de imagem, como espectroscopia de ressonância magnética (MRS) ou tomografia por emissão de pósitrons (PET), para investigar processos metabólicos in vivo.
2-propanol anidro
O 2-propanol anidro pode ser usado como agente de secagem ou dessecante, bem como um transportador ou meio para fornecer catalisadores ou reagentes em reações sintéticas. Também pode ser usado como solvente na síntese de ésteres e éteres a partir de álcoois e ácidos carboxílicos.