Merck
1.06573
SAFC
Hidrogenofosfato dissódico dodecaidratado
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato sódico monoidrogenado, fosfato sódico dibásico, Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
358.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
crystalline
solid
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
218 g/L
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O hidrogenofosfato dissódico dodeca-hidratado é tipicamente usado como um componente do sistema de tampão fosfato para as etapas de cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas ou para a formulação líquida final.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Óxido de zinco EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08846
Óxido de zinco
Fosfato de sódio EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
SAFC
1.06574
Fosfato de sódio
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Cloreto de sódio
Fosfato de sódio buffer substance for chromatography LiChropur™
Supelco
1.19753
Fosfato de sódio
Fosfato de sódio EMPROVE® EXPERT, DAC, USP
SAFC
1.37092
Fosfato de sódio
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Cloreto de sódio
Glicina crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glicina