Merck
1.06345
SAFC
Di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, USP, E 339
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio monobásico, Ortofosfato monossódico, bifosfato sódico, fosfato de sódio monobásico, Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
156.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E339
Número do índice EC:
231-449-2
Agency
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
pf
60 °C
solubilidade
850 g/L
densidade
1.915 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado é tipicamente usado como um componente do sistema de tampão fosfato para as etapas de cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas ou para a formulação líquida final.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.