1.37039
Fosfato de potássio
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JPC, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Formulário
crystalline
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium dihydrogen phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
A etapa de conjugação na produção de ADCs liga um ingrediente farmacêutico ativo altamente potente (HPAPI) a um mAb por meio de um ligante estável. A conjugação eficaz envolve decisões complexas, descritas nesta página com serviços e produtos para garantir o sucesso.