1.06574
Fosfato de sódio
EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
DAC
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
154 g/L
densidade
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
chave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa