Documentos Principais
NIST975A
Cloreto de sódio
NIST® SRM® 975a
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
 35Cl
 37Cl
embalagem
pkg of 0.25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
801 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
SRM 975a contains 0.25 g of sodium chloride (NaCl) with a purity of 99.89% by mass. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
Aplicação
The Standard Reference Material (SRM) Isotopic standard for chlorine is intended for use as an isotopic standard.
Características e benefícios
  • Accompanied with certified values for the absolute abundance ratio of 35Cl/37Cl and isotopic compositions of 35Cl and 37Cl.
  • Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for use are provided on NIST certificate.
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine-35 (Cl), Chlorine-37 (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7