Documentos
1.05554
Supelco
Folhas de alumínio de TLC, sílica-gel de 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Folhas de alumínio de cromatografia em camada fina
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Folhas de alumínio 20 × 20 cm
As nossas placas de sílica para TLC clássicas são baseadas em uma combinação do nosso gel de sílica 60 comprovado e um ligante polimérico exclusivo, o que resulta em uma superfície altamente aderente e dura, sem risco de rachaduras ou formação de bolhas, permitindo até mesmo escrever a lápis sobre a mesma, sem risco de danificar a camada.
Aplicação
Placa de alumínio para TLC, gel de sílica revestido com indicador fluorescente F254. As placas de gel de sílica para TLC são fornecidas em 25 unidades de tamanho 20 x 20 cm para aplicações de cromatografia em camada fina (TLC).
Ligação
Substitui: 5554-7; 5554
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 175-225 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 30 µm
A) Teste de cor
Bleu VIF Organol: 11-25
Ceres preto: 34-48
Ceres violeta BRN: 52-67
Número de separação: ≥ 10,5
B) Teste de esteroide
Hidrocortisona: 25-37
Reichstein S: 37-49
Metiltestosterona: 42-54
Valor típico determinado em uma folha condicionada
Eluenta A) Tolueno (45% de umidade relativa)
Eluente B) Acetato de etila/Tolueno (95/5 v/v; 20% de umidade relativa)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.