Documentos
1.06586
Supelco
Fosfato de sódio dibásico
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (alkalimetric)
forma
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
250 °C (decomposition)
densidade volumétrica
880 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Substitui: SX0720; SX0720-1; SX0720-5; SX0720-7; SX0720-20
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Valor de ph (5%; água, 25 °C): 8,7-9,3
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,001 %
K (potássio): ≤ 0,01%
Pb (chumbo): ≤ 0,001 %
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,2%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.