1.06051
Diclorometano
dried (max. 0.004% H₂O) SeccoSolv™
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contém
~50 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.004% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Chloroform (GC): ≤ 0.01 %
Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.004 %
The product is stabilized with about 50 ppm 2-methyl-2-butene