Documentos
1.02382
Supelco
Cloreto de cálcio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Dicloreto de cálcio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-140-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (complexometric)
forma
solid
potência
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.003% Oxidizing substances (as NO3)
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0001%
Ba: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mg and allied cations: ≤0.5%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Cloreto de cálcio como um novo estabilizador para o vírus da febre aftosa e a sua aplicação na formulação da vacina: Demonstra o uso inovador do cloreto de cálcio diidratado na estabilização dos vírus da febre aftosa, aumentando a eficácia e a estabilidade das vacinas (Jin JS, et al., 2024).
  • Regulação eficiente da acumulação de cádmio por cloreto de carboximetilamônio no arroz: Discute o papel do cloreto de cálcio diidratado na absorção e regulação de metais pesados em plantas, mostrando potencial para limpeza ambiental e práticas agrícolas mais seguras (Fu L, et al., 2024).
  • Impregnação simultânea e microencapsulamento de CaCl(2) utilizando sílica-gel e metilcelulose para aplicações de armazenamento de energia térmica: Destaca o uso de cloreto de cálcio diidratado em sistemas de armazenamento de energia, enfatizando sua capacidade de melhorar as propriedades térmicas e a eficiência energética (Shervani S, et al., 2024).
  • Precipitação microbiana de carbonato induzido para reparação de metais pesados, íons e elementos radioativos: Explora as aplicações ambientais do cloreto de cálcio di-hidratado na biorremediação, particularmente no tratamento de água e solo contaminados com metais pesados e materiais radioativos (Taharia M, et al., 2024).
  • Sol-géis de polímero híbrido para aprisionamento reversível de materiais de armazenamento de energia térmica à base de sal-hidrato: Investiga a integração do cloreto de cálcio di-hidratado em matrizes de polímeros para o armazenamento de energia térmica reversível, oferecendo avanços na ciência dos materiais e no gerenciamento de energia (Rajagopalan KK, et al., 2024).
Ligação
Substitui: CX0134; CX0130-1 CX0134-1; CX0134-3; CX0130; CX0130-6
Nota de análise
Teor (complexométrico): 99,0%-102,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,5 a 8,5
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (ACS): ≤ 5 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,0001%
Ba (bário):
≤ 0,003%
: passa no teste
Cu (Cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0003%
K (potássio): ≤ 0,01%
Mg (magnésio): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
NH₄ (amônio): ≤ 0,005%
Sr (estrôncio): ≤ 0,05%
Magnésio e metais alcalinos: ≤ 0,5%
Substâncias oxidantes (como NO₃): ≤ 0,003%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Protocolos
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in soil using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Ver tudo