12022
Cloreto de cálcio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
99-103%
forma
powder or crystals
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509
Impurezas
≤0.0001% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as CaO)
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5% in water)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
fluoride (F-): ≤40 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1