Documentos Principais
1.00598
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de cloro, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Nível de qualidade
linha de produto
Spectroquant®
uso
sufficient for 1200 tests (free chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(cloro livre) Método: fotométrico, DPD 0,010-6,00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
Este teste de cloro Spectroquant® permite a quantificação precisa de cloro em águas variadas. Os desinfetantes clorados ainda são comumente utilizados em todo o mundo, tendo como principais aplicações a cloração de água potável e piscinas. Em solução pouco ácida, o cloro livre reage com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta que é determinado por fotometria.
O método é análogo às normas EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G e DIN EN ISO 7393-2.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contêm informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Artigos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Protocolos
Determinação espectrofotométrica de bromo com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) em água potável, água de piscina, águas residuais e soluções de desinfecção em uma faixa de 0,020 a 10,00 mg/l.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Padrão AQA para cloro livre - Preparo de uma solução padrão para cloro livre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Ver tudo
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.