Documentos Principais
1.00599
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cloro, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 200 tests ((free chlorine) or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(cloro livre e total) Método: fotométrico 0,010 a 6,00 mg/L (CI2) Spectroquant®
Esse teste de cloro Spectroquant® permite a quantificação precisa. Os desinfetantes clorados ainda são comumente utilizados em todo o mundo, tendo como principais aplicações a cloração de água potável e piscinas. Em solução pouco ácida, o cloro livre reage com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta que é determinado por fotometria. Na presença de iodeto de potássio, o cloro associado também é medido por essa reação.
O método é análogo às normas EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G e DIN EN ISO 7393-2.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contêm informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Aplicação
  • 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina como indicador multicolorimétrico de cloro em água, em conformidade com os valores das diretrizes de saúde.: Este estudo demonstra o uso de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina como indicador colorimétrico para detecção de níveis de cloro na água, fornecendo um método econômico e simples para garantir a segurança da água em conformidade com as diretrizes de saúde (Palladino et al., 2020).
  • Análise de cloro livre em solução aquosa a uma concentração muito baixa com testes de fluxo lateral.: Investiga a eficácia dos ensaios de fluxo lateral para a quantificação de cloro livre na água, destacando seu potencial para testes rápidos e precisos de cloro em ambientes de campo (Schwenke et al., 2019).
  • Melhor teste de cloro residual; orto-toluidina: método de arsenita para testar a água quanto a resíduos verdadeiros, falsos e de cloramina.: Descreve um avanço metodológico na medição de diferentes formas de resíduos de cloro na água, aumentando a precisão das avaliações da qualidade da água (GILCREAS FW, 1948).
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolos
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Padrão AQA para cloro livre - Preparo de uma solução padrão para cloro livre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Ver tudo
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.