Documentos Principais
1.00961
Supelco
Total Hardness Test, photometric
photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de dureza total em cubetas, photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
calcium
faixa de medição
12-537 mg/L (CaCO3)
5-215 mg/L (Ca)
7-301 mg/L (CaO)
water hardness measuring range
0.7-30.1 °d
0.9-37.6 °e
1.2-53.7 °f
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Phthalein complexone)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: Fotométrico, 5 a 215 mg/L (Ca), 0,7 a 30,1 °d, 0,9 a 37,6 °e, 1,2 a 53,7 °f 7 a 301 mg/L (CaO), 12 a 537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Este teste de células de dureza total Spectroquant® permite a quantificação precisa da dureza das amostras de água. A dureza total de uma determinada amostra se deve ao seu teor de sais dos metais alcalinos terrosos cálcio, magnésio, estrôncio e bário (“componentes de endurecimento”).
Como o estrôncio e o bário geralmente estão presentes apenas em traços nas águas, a dureza é definida como o conteúdo de íons cálcio, Ca2+, e íons magnésio, Mg2+ (“íons de dureza”) em uma água.
Método aplicado: Em solução neutra, íons de cálcio e de magnésio, em conjunto com a púrpura de ftaleína, formam um corante violeta que é determinado por fotometria.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Teste de cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Teste de cloro
Teste de alumínio photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
Supelco
1.14825
Teste de alumínio
TOC Cell Test photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
Supelco
1.14878
TOC Cell Test