76548
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, 1,2-Di(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoyl phosphatidylethanolamine, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97.0% (TLC)
Formulário
solid
grupo funcional
amine
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
chave InChI
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.