47625
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Impurezas
~4% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
chave InChI
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
Aplicação
- Ligand in the synthesis of cis-substituted cyclopropane carboxylic acids via C-H activation of cyclopropane carboxamides using Pd catalyst.[3]
- Linker in the preparation of multi-small molecule-conjugated PTX (paclitaxel) derivatives.[4]
It can be also used as a building block in the preparation of stapled α-helical peptides [5], and peptide C-terminal thioesters [6].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?