Documentos Principais
810145C
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H82N5O11P
Número CAS:
Peso molecular:
924.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810145C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810145C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (810145C-1mg)
1 mg/mL (810145C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
18:1 NBD PE is a fluorescently labelled lipid,[1] containing unsaturated C18:1Δ9-acyl chains.[2]
Aplicação
18:1 NBD PE is suitable for:
  • preparing liposomes[3]
  • fluorescence spectra study[4][1]
  • labelling giant unilamellar vesicles[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) supports the integrity of membrane structures.[6]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Janus -faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9) (2017)
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)