Documentos Principais
330709W
Avanti
SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.275,00
R$ 4.275,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.275,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL amber glass sealed ampule
Componentes
The SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC 210
  • 15:0-18:1 (d7) PE7 7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt) 10
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt) 10
  • 18:1-(d7) Lyso PC 45
  • 18:1-(d7) Lyso PE 1
  • 18:1 (d7) cholesterol ester 530
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC 10
  • 15:0-18:1-(d7) DAG 20
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 70
  • d18:1-18:1-(d9) SM 40
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE 0.1
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 160μg/mL
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 8μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 8μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 0.5μg/mLSDS
  • 700185M18:1 Chol (D7) ester, 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution 350μg/mLSDS
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 8μg/mLSDS
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 12μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLSDS
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 0.07μg/mLSDS
Ver tudo (12)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
d5-TG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Avanti
LM6000
d5-TG ISTD Mix I
Cer/Sph Mixture II Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6005
Cer/Sph Mixture II
15:0-18:1-d7-PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791637C
15:0-18:1-d7-PC
18:1-d7 Lyso PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791643C
18:1-d7 Lyso PC
15:0-18:1-d7-15:0 TG Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C
Avanti
791648C
15:0-18:1-d7-15:0 TG
d5-DG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Avanti
LM6001
d5-DG ISTD Mix I
Alexander Triebl et al.
Journal of lipid research, 61(1), 105-115 (2019-11-17)
Quantitative MS of human plasma lipids is a promising technology for translation into clinical applications. Current MS-based lipidomic methods rely on either direct infusion (DI) or chromatographic lipid separation methods (including reversed phase and hydrophilic interaction LC). However, the use
Maximilian Schütter et al.
Cell, 180(1), 135-149 (2019-12-31)
Autophagy is a conserved catabolic homeostasis process central for cellular and organismal health. During autophagy, small single-membrane phagophores rapidly expand into large double-membrane autophagosomes to encapsulate diverse cargoes for degradation. It is thought that autophagic membranes are mainly derived from