791639C
Avanti
15:0-18:1-d7-PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (791639C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (791639C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
- as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis[4]
- as an internal standard to spike liver homogenate to quantify lipids by shotgun-electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS)[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)