330735W
Avanti
SphingoSPLASH™ II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research™ - A Croda Brand 3.43 µ/mLSDS
- 860658Psphinganine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLSDS
- 860657Psphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 3.0654 ug/mlSDS
- 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 3.0453 ug/mlSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)