Documentos Principais
LM6001
Avanti
d5-DG ISTD Mix I
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
Sinônimo(s):
d5-DG ISTD Mix I, d5-DG Internal Standard Mixture I, ttoluene:methanol (1:1)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.526,00
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.526,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM6001-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
d5-DG ISTD Mix I has been used as a lipid internal standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry to study the lipid dysregulation in behavioral variant frontotemporal dementia (bvFTD)[1] and as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extract concentrations.[2]
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6001-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lipidomics Analysis of Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: A Scope for Biomarker Development
Kim WS, et al.
Frontiers in Neurology, 9, 104-104 (2018)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)